Learn More
3-aminooxétane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483768 250 mg 250mg
15493768 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57248.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73.095 g/mol
It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé en médecine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21635-88-1
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.095
Numéro MDL MFCD08544363
Clé InChI OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
CID PubChem 9833923
Nom IUPAC Oxétane-3-amine
SMILES C1C(CO1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminooxetane
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.05 g/mL
Point d’ébullition 99°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1993
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide