Learn More
3-aminooxétane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214874 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15214874 250 mg 250mg
15224874 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214874 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451212500
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21635-88-1
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.09
Clé InChI OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
CID PubChem 9833923
Nom IUPAC Oxétane-3-amine
SMILES C1C(CO1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminooxetane
Point d’ébullition 99°C
Point d’éclair 24°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminooxetane, 95%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.