Learn More
3-Aminopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488799 5 g 5g
11391557 25 g 25g
11301567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02250.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-24-0
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.17
Numéro MDL MFCD00008096
Clé InChI PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
CID PubChem 12019
ChEBI CHEBI:84248
Nom IUPAC pentan-3-amine
SMILES CCC(N)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopentane
Densité 0.748
Point d’ébullition 89°C to 91°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4055
Quantité 5 g
Numéro UN UN1106
Beilstein 635658
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 87.17
Pourcentage de pureté 98%