Learn More
3-Aminopentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10753065 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753065 5 g Flacon en verre 5g
10360594 25 g Flacon en verre 25g
10320644 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10753065 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183700050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-24-0
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.17
Numéro MDL MFCD00008096
Clé InChI PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
CID PubChem 12019
ChEBI CHEBI:84248
Nom IUPAC pentan-3-amine
SMILES CCC(N)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopentane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 89.0°C to 91.0°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2CHNH2
Indice de réfraction 1.4055
Quantité 5 g
Beilstein 04, 179
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.