Learn More
3-Aminophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493934 1000 g 1000g
11403944 250 g 250g
11413944 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493934 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11943.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
A chemical used in the preparation of inhibitors of mammalian carbonic anhydrase isoforms. It is also used in the preparation of quinoline tethered fluorescent carbon dots for regulated anticancer discovery. It is employed in the production of TB drugs, salicylic acid, amino stabilizer and developers. 3-Aminophenol has been used as a stabilizer of chlorine-containing thermoplastics, although its principal use is as an intermediate in the production of 4-amino-2-hydroxybenzoic acid this isomer is also employed as a hair colorant and as a coupler molecule in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Produit chimique utilisé dans la préparation des inhibiteurs d’isoformes d’anhydrase carbonique des mammifères. Il est également utilisé dans la préparation de points de carbone fluorescent attachés à la quinoléine pour la découverte d’anticancéreux régulés. Il est utilisé dans la production de médicaments antituberculeux, de l’acide salicylique, de stabilisateurs aminés et de développeurs. Le 3-Aminophénol est utilisé comme stabilisateur de thermoplastiques à base de chlore, bien que son utilisation principale soit celle d’un intermédiaire dans la production d’acide 4-amino-2-hydroxybenzoïque. Cet isomère est également utilisé comme colorant capillaire et comme molécule de couplage dans les colorants capillaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau (35 mg/ml à 20°C), l’éther, l’alcool, l’alcool amyle et le benzène (légèrement).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-27-5
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00007786
Clé InChI CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
CID PubChem 11568
ChEBI CHEBI:28924
Nom IUPAC 3-aminophénol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophenol
Point de fusion 122°C to 126°C
Densité 0.99
pH 6.8
Point d’ébullition 164°C (11 mmHg)
Point d’éclair 178°C (352°F)
Odeur Characteristic
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2512
Beilstein 636059
Merck Index 14,460
Informations sur la solubilité Soluble in water (35mg/ml at 20°C),ether,alcohol,amyl alcohol,and benzene (slightly).
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥98%