Learn More
3-aminophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10386590 250 g Flacon en verre 250g
10249263 5 g Flacon en verre 5g
10319323 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10386590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146102500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-27-5
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00007786
Clé InChI CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
CID PubChem 11568
ChEBI CHEBI:28924
Nom IUPAC 3-aminophénol
SMILES NC1=CC=CC(O)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Aminophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 124.0°C
Couleur Gris ou rose à blanc
Point d’ébullition 164°C (15.0 hPa)
Point d’éclair 155°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4OH
Quantité 250 g
Beilstein 13, 401
Merck Index 15, 456
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol, ether and amyl alcohol, slightly soluble in benzene, very slightly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline