Learn More
3-aminophénylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10017831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10017831 5 g Flacon en verre 5g
10027831 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10017831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.70€
    54.65€ / 5g
    Économisez 6.05€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54060-30-9
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00014779
Clé InChI NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
CID PubChem 104682
Nom IUPAC 3-éthynylaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophenylacetylene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 92°C to 93°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(C6H4)CCH
Indice de réfraction 1.6140 to 1.616
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.04
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminophenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.