Learn More
Acide 3-aminophénylboronique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10726062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10726062 1 g Flacon en verre 1g
10579643 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10726062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352760010
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206658-89-1
Formule moléculaire C6H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 154.96
Numéro MDL MFCD00149554
Clé InChI XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
CID PubChem 14389423
Nom IUPAC Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate
SMILES O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94°C to 97°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H4B(OH)2·H2O
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 154.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.