Learn More
3-aminophthalhydrazide, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10511981 25 g Flacon en verre 25g
10480364 1 g Flacon en verre 1g
10478120 5 g Flacon en verre 5g
11995651 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10511981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153850250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
3-aminophthalhydrazide, 98 %, pur, Acros Organics, Quantité :25 g, emballage :Flacon en verre, bleu-violet à vert, Qualité :Pur, Point de fusion :319,0°C à 320,0°C, poids moléculaire :177,16, pourcentage de pureté :98 %, plage de pourcentage du dosage :98 %, Beilstein :25,IV,4192, CAS :521-31-3, % CAS max. :100,0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 521-31-3
Formule moléculaire C8H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00006890
Clé InChI HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
CID PubChem 10638
Nom IUPAC 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophthalhydrazide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 319.0°C to 320.0°C
Couleur Bleu-Violet à Vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 25,IV,4192
Merck Index 15,566
Informations sur la solubilité (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminophthalhydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide