Learn More
3-Aminophthalhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422028
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11422028
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14597.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
3-aminophthalhydrazide Alfa Aesar, 98 %, quantité :25 g, point de fusion :325°C à 330°C, poids moléculaire :177,163, pourcentage de pureté :98 %, Beilstein :383929, CAS :521-31-3, Numéro EINECS :208-309-4, Poids de la formule :177,16, Danger pour la santé 1 :H315-H319-H335
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-L’aminophthalhydrazide est utilisé pour la détection du cuivre, du fer, des peroxydes et des cyanures. Il présente une chimiluminescence et est utilisé pour mesurer la fonction opsonique et phagocytaire. Il agit comme un capteur biologique et participe à la détection de la réponse des leucocytes polymorphonucléaires chez un patient souffrant d’une carence en myéloperoxydase. Il est également utilisé comme test médico-légal pour le sang.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 521-31-3
Formule moléculaire C8H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.163
Numéro MDL MFCD00006890
Clé InChI HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
CID PubChem 10638
Nom IUPAC 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophthalhydrazide
Point de fusion 325°C to 330°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 383929
Merck Index 14,5600
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminophthalhydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Aminophthalhydrazide