Learn More
Sel monosodique 3-aminophthalhydrazide, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt is used for chemiluminescence analysis of metal cations, blood and glucococorticoids. It is also to image myeloperoxidase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel monosodique 3-aminophthalhydrazide est utilisé pour l’analyse par chimiluminescence des cations métalliques, du sang et des glucocorticoïdes. Il est également in vivo pour l’image de l’activité de la myéloperoxydase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents réducteurs et les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminophthalhydrazide monosodium salt |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/ml). |
| Poids de la formule | 199.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |