Learn More
Sel monosodique 3-aminophthalhydrazide, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318216 5 g 5g
11308216 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15205.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20666-12-0 | C8H9N3NaO2 | 202.169 g/mol
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt is used for chemiluminescence analysis of metal cations, blood and glucococorticoids. It is also to image myeloperoxidase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel monosodique 3-aminophthalhydrazide est utilisé pour l’analyse par chimiluminescence des cations métalliques, du sang et des glucocorticoïdes. Il est également in vivo pour l’image de l’activité de la myéloperoxydase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents réducteurs et les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20666-12-0
Formule moléculaire C8H9N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.169
Numéro MDL MFCD00161491
Clé InChI BTPIPBDXONOBET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme luminol sodium salt
CID PubChem 131673872
Nom IUPAC 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione;hydrogène moléculaire;sodium
SMILES [HH].C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 199.15
Pourcentage de pureté ≥98%