Learn More
3-aminophthalhydrazide, Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10191650 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Flacon
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10191650 5 g Cuve en verre 5g
11448972 1 g Flacon 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191650 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3150/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 521-31-3
Formule moléculaire C8H7N3O2
Numéro MDL 6890
Spécification
Point de fusion 319°C
Couleur Vert à jaune
Conditionnement Cuve en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.16g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminophthalhydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.