Learn More
3-aminophthalhydrazide, Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11448972 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Flacon
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11448972 1 g Flacon 1g
10191650 5 g Cuve en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448972 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3150/43
Quantité Prix
1 35.75€ / 1g
10 28.14€ / 1g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 521-31-3
Formule moléculaire C8H7N3O2
Numéro MDL 6890
Spécification
Point de fusion 319°C
Couleur Vert à jaune
Conditionnement Flacon
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.16g/mol
Forme physique Solide