Learn More
Chlorhydrate d'acide 3-aminophtalique dihydraté, qualité technique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade |
| CAS | 1852533-96-0 |
| Formule moléculaire | C8H7NO4 . HCl . 2(H2O) |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO4.ClH.2H2O/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;;;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-aminophhalique ; dihydraté ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.64 |
| Poids de la formule | 253.0353 |