Learn More
Chlorhydrate d'acide 3-aminophtalique dihydraté, qualité technique, TRC
Code produit 30310610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310610 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310610 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6277105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade
CAS 1852533-96-0
Formule moléculaire C8H7NO4 . HCl . 2(H2O)
Quantité 5 g
Synonyme 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4.ClH.2H2O/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;;;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-aminophhalique ; dihydraté ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 253.64
Poids de la formule 253.0353