Learn More
3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d4 HCl, CDN
Code produit 30319902
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319902 0.005 g 0.01g
30321994 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319902 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND72820.005G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropanamide-2,2,3,3-D4 Hydrochloride
CAS 1276197-35-3
Formule moléculaire C3H4D4N2O. HCl
Quantité 0.005 g
Synonyme 3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d4 Hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C3H8N2O.ClH/c4-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H2,5,6);1 H/i1D2,2D2;
SMILES NC(C([2 H])(C([2 H])(N)[2 H])[2 H])=O.Cl
Nom IUPAC Chlorhydrate de 3-aminopropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 128.59
Poids de la formule 128.07 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity