Learn More
3-Aminopropionitrile, 98 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Aminopropionitrile is used for organic synthesis and as pharmaceutical intermediates. As an intermediate used in the manufacture of beta-alanine and pantothenic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-aminopropionitrile est utilisé pour la synthèse organique et comme intermédiaire pharmaceutique. Comme intermédiaire utilisé dans la fabrication de la bêta-alanine et de l’acide pantothénique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et la chaleur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminopropionitrile |
| Note relative au nom | stabilized with potassium carbonate |
| Densité | 0.952 |
| Point d’ébullition | 79°C to 81°C (16 mmHg) |
| Odeur | Amine-like |
| Formule linéaire | H2NCH2CH2CN |
| Indice de réfraction | 1.4375 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 1698848 |
| Afficher plus |