Learn More
3-Aminopropionitrile (stabilisé avec K2CO3), TRC
Code produit 30328592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328592 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328592 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6281001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropionitrile
CAS 151-18-8
Formule moléculaire C3H6N2
Quantité 1 g
Synonyme 3-Amino-propionitrile, beta-Amino-propionitrile, 1-Cyano-2-aminoethane, 2-Cyanoethylamine, 3-Aminopropanenitrile, Aminopropionitrile, BAPN, N-(2-Cyanoethyl)amine, NSC 40641, beta-Alaninenitrile, beta-Aminopropionitrile, beta-Cyanoethylamine
Formule InChI InChI=1S/C3H6N2/c4-2-1-3-5/h1-2,4H2
SMILES NCCC#N
Nom IUPAC 3-aminopropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Poids de la formule 70.0531