Learn More
Ester tert-butylique de l'acide (3-aminopropyl)éthylcarbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Aminopropyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 273409-54-4 |
| Formule moléculaire | C10H22N2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (3-Aminopropyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)-N-(ethyl)carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H22N2O2/c1-5-12(8-6-7-11)9(13)14-10(2,3)4/h5-8,11H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-butyl N-(3-aminopropyl)-N-ethylcarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.29 |