Learn More
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493644 100 g 100g
11403654 500 g 500g
11413654 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493644 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11284.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.49€
    48.65€ / 100g
    Économisez 11.84€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.291 g/mol
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane is used as a silane coupling agent on silver nanoparticles. It is also used in silanization processes. It is also used to prepare surface modified titanate nanotubes (TiNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-aminopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme agent de couplage silane sur les nanoparticules d’argent. Il est également utilisé dans les processus de silanisation. Il est également utilisé pour préparer des nanotubes de titanate modifiés en surface (TiNT).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, l’eau, les bases, les alcools et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13822-56-5
Formule moléculaire C6H17NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 179.291
Numéro MDL MFCD00008206
Clé InChI SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
CID PubChem 83756
Nom IUPAC 3-triméthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Densité 1.02
Point d’ébullition 194°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Formule linéaire H2N(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.424
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2038118
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 179.29
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (3-Aminopropyl)trimethoxysilane