Learn More
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Aminopropyl)trimethoxysilane |
| CAS | 13822-56-5 |
| Formule moléculaire | C6H17NO3Si |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanamine, (gamma-Aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilanyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propyl Amine3-(Trimethoxysilyl)propylamine, A 0800, A 1001, A 110, A 110 (coupling agent), A 1108, A 1110, A 301, AMMO, APTMS, AY 43-059P, Aminopropyltrimethoxysilane, CG 551, DB 551, Dynasylan AMMO, GX 540, Geniosil GF 96, JH 56, KBM 903, KBM 903P, KBM 903TMI, KH 1101, KH 170, KH 170 (coupling agent), KH 540, KH 551, KH 555, KMB 903, LS 1420, LT 540, NSC 83845, NUC Silane A 1110, PC 1110, S 360, SC 3900, SCA 1103, SCA-A 10E, SIA 0611.0, Si 903, Sila-Ace MS 3301, Sila-Ace S 360, Silane SC 3900, Silquest A 1108, Silquest A 1110, TSL 8330, TSL 8331E, Toray Silicone Z 6610, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, WD 56, Z 6610, gamma-Aminopropyl trimethoxysilane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CO[Si](CCCN)(OC)OC |
| Nom IUPAC | 3-triméthoxysilylpropan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.29 |
| Poids de la formule | 179.0978 |