Learn More
Chlorhydrate de (3-aminopropyl)triméthylazanium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride |
| CAS | 3399-68-6 |
| Formule moléculaire | C6H17N2. HCl . Cl |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 3-Amino-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H17N2.2ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7;;/h4-7H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CCCN |
| Nom IUPAC | Cloruro de 3-aminopropil(trimetil)azanio; hidrocloruro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.12 |
| Poids de la formule | 188.0847 |