Learn More
3-aminopropyldiméthylméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10653712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10653712 1 g Flacon en verre 1g
10556071 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10653712 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 336600010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31024-26-7 | C6H17NOSi | 147.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31024-26-7
Formule moléculaire C6H17NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 147.29
Numéro MDL MFCD01861689
Clé InChI MCLXOMWIZZCOCA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2733753
Nom IUPAC 3-[méthoxy(diméthyl)silyl]propan-1-amine
SMILES CO[Si](C)(C)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 87°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4300 to 1.432
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.87
Synonyme 3-aminopropyl dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyldimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl methoxy dimethylsilane, 3-methoxy dimethyl silyl propan-1-amine, aminopropyldimethylmethoxysilane, aminopropyl-dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl dimethyl methoxysilane, 1-propanamine,3-methoxydimethylsilyl, 1-propanamine, 3-methoxydimethylsilyl, 3-methoxy dimethyl silyl-1-propanamine
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 147.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.