Learn More
3-aminopropyltriéthoxysilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10684622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684622 100 g Flacon en verre 100g
10677502 5 g Flacon en verre 5g
10133630 500 g Flacon en verre 500g
11965801 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10684622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95€
    67.65€ / 100g
    Économisez 15.30€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 919-30-2
Formule moléculaire C9H23NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 221.37
Numéro MDL MFCD00008207,MFCD01324904
Clé InChI WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
CID PubChem 13521
Nom IUPAC 3-triéthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropyltriethoxysilane
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.9420g/mL
Point d’ébullition 217.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 100 g
Beilstein 04,IV,4273
Gravité spécifique 0.942
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 221.37
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.