Learn More
3-aminopropyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13498518 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13498518 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10673532 100 mL Flacon en verre 100mL
10589453 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13498518 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 313250025
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13822-56-5
Formule moléculaire C6H17NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 179.29
Numéro MDL MFCD00008206
Clé InChI SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
CID PubChem 83756
Nom IUPAC 3-triméthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropyltrimethoxysilane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 2.5 L
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Poids de la formule 179.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide