Learn More
3-Aminopyrazine-2-carboxamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400309 1 g 1g
15420309 250 mg 250mg
15410309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63553.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 32587-10-3 | C5H6N4O | 138.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32587-10-3
Formule moléculaire C5H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD03407446
Clé InChI SFSMATGDLFHTHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminopyrazine carboxamide, 3-aminopyrazinecarboxamide, 3-amino-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxylic acid amide, 3-amino-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxamide, 2-pyrazinecarboxamide,3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino-7ci,9ci
CID PubChem 280292
Nom IUPAC 3-aminopyrazine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=NC=CN=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyrazine-2-carboxamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide