Learn More
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440128 5 g 5g
11430128 1 g 1g
11450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23707.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1-1-5424
Numéro MDL MFCD00006141
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Point de fusion 204°C to 206°C (decomposition)
Formule moléculaire C5H5N3O2
Quantité 5 g
Beilstein 124835
Synonyme 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
Clé InChI ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Nom IUPAC Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
CID PubChem 72656
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid