Learn More
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10436900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10436900 5 g Flacon en verre 5g
10375970 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10436900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104500050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1-1-5424
Formule moléculaire C5H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00006141
Clé InChI ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
CID PubChem 72656
Nom IUPAC Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 201°C to 205°C
Couleur Vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid