Learn More
3-Aminopyazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762021 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10361384 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10762021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171030025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1820-80-0
Formule moléculaire C3H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 83.09
Numéro MDL MFCD00005236
Clé InChI JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
CID PubChem 74561
Nom IUPAC 1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=C(NN=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyrazole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 218.0°C (122.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Beilstein 24, 14
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 83.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux ou solide à faible point de fusion cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopyrazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.