Learn More
3-aminopyridazine, 95 %, Acros Organics™
Code produit 15750889 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15750889 250 mg 250mg
15740889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15750889 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454172500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 5469-70-5
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Clé InChI LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
CID PubChem 230373
Nom IUPAC Pyridazine-3-amine
SMILES C1=CC(=NN=C1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridazine
Point de fusion 168.0°C to 172.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 95%