Learn More
3-Aminopyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422259 25 g 25g
15402259 1 g 1g
15412259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64859.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5469-70-5 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5469-70-5
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.105
Numéro MDL MFCD01529869
Clé InChI LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
CID PubChem 230373
Nom IUPAC Pyridazine-3-amine
SMILES C1=CC(=NN=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridazine
Point de fusion 168°C to 172°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Beilstein 107024
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide