Learn More
Acide 3-aminopyridine-4-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442120
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442120 5 g 5g
15463827 250 mg 250mg
11432120 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28714.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7579-20-6 | C6H5N2O2 | 137.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7579-20-6
Formule moléculaire C6H5N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 137.12
Numéro MDL MFCD00137840
Clé InChI FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
CID PubChem 459531
Nom IUPAC Acide 3-aminopyridine-4-carboxylique
SMILES NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 95%