Learn More
3-aminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Aminopyridine |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 60.0°C to 63.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’ébullition | 248.0°C |
| Point d’éclair | 124°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 3-Aminopyridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Aminopiridina