Learn More
3-aminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10605522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10605522 100 g Flacon en verre 100g
10418820 25 g Flacon en verre 25g
10428820 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10605522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104561000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-08-8
Formule moléculaire C5H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.12
Numéro MDL MFCD00006400
Clé InChI CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
CID PubChem 10009
Nom IUPAC Pyridine-3-amine
SMILES NC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 63.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 248.0°C
Point d’éclair 124°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)NH2
Quantité 100 g
Beilstein 22, 431
Merck Index 15, 469
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 94.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide