Learn More
3-Aminopyridine, TRC
Code produit 30011483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011483 10 g 10g
30009926 100 g 100g
30010298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011483 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62901510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-08-8
Formule moléculaire C5 H6 N2
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Synonyme Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine
Nom IUPAC Pyridine-3-amine
SMILES Nc1cccnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopyridine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
Poids de la formule 94.0531