Learn More
3-Aminorifamycine S (Grade Technique), TRC
Code produit 30010358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010358 5 mg 5mg
30011862 2.5 mg 2.50mg
30011595 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010358 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6292735MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51756-80-0
Formule moléculaire C37H46N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 710.77
Synonyme 3-Amino-1,4-dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin;
Nom IUPAC [(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-26-amino-2,15,17-trihydroxy-11-méthoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptaméthyl-6,23,27,29-tetraoxo-8,30-dioxa-24-azatétracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaen-13-yl] acétate
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C(N)C(=O)c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminorifamycin S (Technical Grade)
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H46N2O12/c1-15-11-10-12-16(2)36(47)39-27-26(38)31(44)23-24(32(27)45)30(43)20(6)34-25(23)35(46)37(8,51-34)49-14-13-22(48-9)17(3)33(50-21(7)40)19(5)29(42)18(4)28(15)41/h10-15,17-19,22,28-29,33,41-43H,38H2,1-9H3,(H,39,47)/b11-10+,14-13+,16-12-/t15-,17+,18+,19+,22-,28-,29+,33+,37-/m0/s1
Poids de la formule 710.3051