Learn More
Acide 3-aminosalicylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10753334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
Code produit. 10753334
Marque: Thermo Scientific Acros 225260500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 570-23-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 570-23-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00010299
Clé InChI IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
CID PubChem 68443
Nom IUPAC Acide 3-amino-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminosalicylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240.0°C
Couleur Beige à gris-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.