Learn More
Acide 3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10673023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10673023 1 g Flacon en verre ambré 1g
10191262 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10673023 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00759DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 58327-75-6
Formule moléculaire C8H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.208
Numéro MDL MFCD03783349
Clé InChI HGKGNTBBCCWIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, maybridge4_002771, 3-amino-2-carboxythieno 2,3-b pyridine, 3-aminothiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 3-amino
CID PubChem 323535
Nom IUPAC 3acide amino-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 97%