Learn More
3-aminothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438267 1 g 1g
15448267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51806.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 78950-36-4 | C7H8N2S | 152.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78950-36-4
Formule moléculaire C7H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 152.215
Numéro MDL MFCD04973325
Clé InChI ZKWTUTBIHCNCKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminothiobenzamide, 3-aminobenzothioamide, 3-amino-thiobenzamide, 3-aminobenzene-1-carbothioamide, 3-aminobenzthioamide, 3-azanylbenzenecarbothioamide, #, benzenecarbothioamide,3-amino, 3-amino-benzenecarbothioamide, amino 3-aminophenyl methane-1-thione
CID PubChem 2060897
Nom IUPAC 3-aminobenzènecarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminothiobenzamide
Point de fusion 127°C to 131°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 97%