Learn More
3-Aminothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497146 25 g -
11487146 5 g 5g
11329519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25473.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22948-02-3 | C6H6NS | 124.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-aminothiophénol a été utilisé comme analyte lors de la fabrication d’un système de fixation haut en bas composé d’un nanowire d’argent et de nanosphères. Il a été utilisé dans la formation d’une monocouche polyaniline analogique sur la surface de l’or en ancrant le substrat d’or à travers la fraction thiol.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22948-02-3
Formule moléculaire C6H6NS
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00007791
Clé InChI KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
CID PubChem 31577
SMILES NC1=CC=CC([S-])=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Aminothiophenol
Densité 1.179
Point d’ébullition 123°C to 125°C (8 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.659
Quantité 25 g
Numéro UN UN3267
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC (3-aminophényle)sulfanide
Poids de la formule 125.19
Pourcentage de pureté 97%