Learn More
3-arylisoquinolinamine derivative, MedChemExpress
Code produit 16478038
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478038 10 mg
16473957 50 mg
16427816 100 mg
16410508 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16478038 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY32364
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress 3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-arylisoquinolinamine derivative
CAS 1029008-71-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19N3O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (170.44 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(C=C3)=C1C=C3N(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 293.36
Poids de la formule 293.36
Pourcentage de pureté 99.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death