Learn More
Chlorhydrate de 3-azabicyclo[3.3.0]octane, TRC
Code produit 30340789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30340789 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340789 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79534010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Formule moléculaire C7 H13 N . Cl H
Quantité 10 g
Synonyme Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
SMILES Cl.C1CC2CNCC2C1
Nom IUPAC 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrole ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 147.65
Poids de la formule 147,0815 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)