Learn More
3-Azido-1-propylamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407029
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15407029 1 g 1g
15417029 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15407029 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J65668.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Réactif contenant de l’azido avec réactivité carbonyle et carboxyle
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity3-Azido-1-propylamine is used in the preparation of perylenedimides derivative by reacting with 1,6,7,12-tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxyanhydride, which is used in click chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif contenant de l’azido avec une réactivité au carbonyle et au carboxyle 3-Azido-1-propylamine est employé dans la préparation du dérivé du perylènedimide en réagissant avec le 1,6,7,12-tétrachloroperylène-3,4:9,10-tétracarboxylhydrure, utilisé en chimie clic.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le DMF, le DCM, le chloroforme, le THF et l’eau. Miscible avec le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, le dichlorométhane, le tétrahydrofurane, le chloroforme et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88192-19-2
Formule moléculaire C3H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 100.125
Numéro MDL MFCD11046568
Clé InChI OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
CID PubChem 150110
Nom IUPAC 3-azidopropan-1-amine
SMILES C(CN)CN=[N+]=[N-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Azido-1-propylamine
Couleur Jaune
Point d’éclair 60°C (140°F)
Formule linéaire N3CH2CH2CH2NH2
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Poids de la formule 100.12
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Azido-1-propylamine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Azido-1-propylamine