Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine, MedChemExpress
Description
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine |
| CAS | 2095417-18-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H11FN6O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 140 mg/mL (489.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O)C=C(F)C(N)=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.22 |
| Poids de la formule | 286.22 |
| Afficher plus |