Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine, MedChemExpress
Code produit 16440817
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440817 50 mg
16424508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16440817 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111640
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine
CAS 1282040-14-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14N6O4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]([C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 282.26
Poids de la formule 282.26
Pourcentage de pureté 99.15%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation