Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine, MedChemExpress
Code produit 16460817
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460817 50 mg
16444508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16460817 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111642
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine
CAS 2095417-28-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11N5O5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (464.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@H]1O[C@@H](CO)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)C=C2)NC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 269.21
Poids de la formule 269.21
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation