Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3’-azide-3’-désoxythymidine ; 98 %
Code produit 15406749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406749 5 g 5g
15496739 1 g 1g
15416749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15406749 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65127.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent antiviral
3'-Azido-3'-deoxythymidine is a Anti-viral agent, and also used as a reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus that blocks the incorporation of nucleotides into growing DNA strands. Useful for antiviral and anticancer studies. 3?-Azido-3?-deoxythymidine enters CNS by diffusion and causes irreversible telomere shortening.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3′-azido-3′-désoxythymidine est un agent antiviral qui est également utilisé comme inhibiteur de la transcriptase inverse. Celle-ci est efficace dans le cas du VIH-1 puisqu’elle bloque l’incorporation de nucléotides dans les brins d’ADN en croissance. Utile pour les études antivirales et anticancéreuses. La 3′-azido-3′-désoxythymidine pénètre dans le système nerveux central par diffusion et provoque un raccourcissement irréversible du télomère.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30516-87-1
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00006536
Clé InChI HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonyme azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 455007
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Point de fusion 113°C to 115°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 3595791
Sensibilité Light sensitive; Very Hygroscopic
Merck Index 1410123
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 267.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre