Learn More
3'-Azido-3'-désoxythymidine, TRC
Code produit 30344269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344269 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8250001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zidovudine
CAS 30516-87-1
Formule moléculaire C10 H13 N5 O4
Quantité 1 g
Synonyme Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy-, 3'-Azido-3'-deoxythymidine, 3-Azido-3-deoxythymidine, 3'-AZT, 3'-Azidothymidine, 3'-Deoxy-3'-azidothymidine, AZT, AZT (pharmaceutical), Azidothymidine, Azitidin, BW-A 509U, Compound S, NSC 602670, Retrovir, Retrovir IV, Retrovis, Timazid, Viro-Z, ZDV, ZVD, Zido-H
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 267.24
Poids de la formule 267.0968