Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Grattoir cellulaire 3-B M
Code produit 17235336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
30 cm
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
17235336 30 cm 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17235336 Fournisseur TPP Techno Plastic Products AG Code fournisseur 399003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    274.79€ / 40 pièces
    Économisez 83.21€
    23% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Grattoir cellulaire 3-B M, L = 30 cm, triple emballage
  • La solution d'emballage à triple sachet (3-B) de TPP répond aux exigences de plus en plus strictes des salles blanches.
  • Les produits 3-B offrent une sécurité nettement supérieure dans les productions en salles aseptiques de classe propre. Avec l'emballage standard, des contaminants adhérant à l'extérieur du sac pourraient être involontairement transportés dans les zones de salles blanches.
  • Le système d'emballage 3-B empêche la contamination d'atteindre les zones de production hautement sensibles, augmentant ainsi considérablement la sécurité lors de la manipulation de substances en environnement stérile.
  • Tous les avantages du produit standard
  • Idéal pour une utilisation dans des zones dédiées où le transfert stérile du produit est essentiel.
  • Chaque produit est emballé dans trois sachets à ouverture facile.
  • Chaque sac est marqué d'un numéro de sécurité : 3 – extérieur, 2 – milieu, 1 – sachet intérieur - la numérotation suivante permet d'indiquer l'état de l'emballage
  • Le sachet intérieur n° 1 porte l'étiquette avec les données du produit : numéro et description du produit, numéro de lot et EXP .
  • Les sachets à ouverture sécurisée sont de plus en plus grands, afin que la manipulation d'un sachet n'entraîne pas la rupture accidentelle du sachet intérieur et sa contamination.
Spécification
Longueur (métrique) de la poignée 30 cm
Type de produit Triple emballage